Läs mer
trans-Haloperidol N-oxid, TRC
Produktkod. 30007932
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007932 5 mg
30009381 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007932 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH1037255MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150214-93-0
Molekylformel C21H23ClFNO3
Molekylvikt (g/mol) 391.86
Synonym 4-[trans-4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxido-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, trans-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone N-Oxide
IUPAC-namn (1r,4s)-4-(4-klorofenyl)-1-(4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutyl)-4-hydroxypiperidin 1-oxid
LEDER O=C(CCC[N@+]1([O-])CC[C@](C2=CC=C(Cl)C=C2)(O)CC1)C3=CC=C(F)C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Haloperidol N-Oxide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23ClFNO3/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(27,15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2/t21-,24-
Formel vikt 391.14