Läs mer
trans-Hydroxy Perhexiline-d11 (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-hydroxy Perhexiline cyclohexyl-d11 (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1276016-24-0 |
| Molekylformel | C19 D11 H24 N O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | trans-4-[1-(Cyclohexyl-d11)-2-(2-piperidinyl)ethyl]cyclohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18-,19?/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,15D |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(CC2CCCCN2)[C@@H]3CC[C@@H](O)CC3)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-[2-(2-piperidyl)-1-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)ethyl]cyclohexanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.56 |
| Formel vikt | 304.3409 |