missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Hydroxy Perhexiline (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Hydroxy Perhexiline(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 917877-74-8 |
| Molekylformel | C19 H35 N O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Trans-Hydroxy Perhexiline |
| InChI formel | InChI=1S/C19H35NO/c21-18-11-9-16(10-12-18)19(15-6-2-1-3-7-15)14-17-8-4-5-13-20-17/h15-21H,1-14H2/t16-,17?,18-,19? |
| LEDER | O[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 4-(1-cyclohexyl-2-piperidin-2-ylethyl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.49 |
| Formel vikt | 293.2719 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?