Läs mer
trans-indol-3-akrylsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440113
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440113 5 g 5g
11430113 1 g 1g
11450113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12143.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29953-71-7 | C11H9NO2 | 187.198 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29953-71-7
Molekylformel C11H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 187.198
MDL-nummer MFCD00005633
InChI-nyckel PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-indoleacrylic acid, trans-3-indoleacrylic acid, indole-3-acrylic acid, 3-indolylacrylic acid, indole-3beta-acrylic acid, 3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indole-3-crylic acid, 2e-3-1h-indol-3-yl prop-2-enoic acid, trans-3-1h-indol-3-yl acrylic acid, indoleacrylic acid van
PubChem CID 5375048
IUPAC-namn (E)-3-(lH-indol-3-yl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Indole-3-acrylic acid
Smältpunkt ∼185°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 6317
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 187.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.