Läs mer
trans-Indole-3-acrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Indole-3-acrylic Acid |
| CAS | 29953-71-7 |
| Molekylformel | C11H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic Acid, (E)-Indole-3-acrylic Acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)prop-2-enoic Acid, trans-3-Indoleacrylic Acid, trans-beta-Indoleacrylic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(1H-indol-3-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vikt | 187.0633 |