Läs mer
trans-Isomyristicin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Isomyristicin |
| CAS | 18312-21-5 |
| Molekylformel | C11H12O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C)cc2OCOc12 |
| IUPAC-namn | 4-methoxy-6-[(E)-prop-1-enyl]-1,3-benzodioxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vikt | 192.0786 |