Läs mer
trans-Jasmonic Acid (1 g/ 10 mL Ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Jasmonic Acid |
| CAS | 77026-92-7 |
| Molekylformel | C12H18O3 |
| Kvantitet | 2.5 mL |
| Synonym | (1R,2R)-rel-3-Oxo-2-(2Z)-2-penten-1-ylcyclopentaneacetic Acid, (+/-)-Jasmonic Acid, [1alpha,2beta(Z)]-3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m1/s1 |
| LEDER | CC\C=C/CC1C(CC(=O)O)CCC1=O |
| IUPAC-namn | 2-[rac-(1R,2R)-3-oxo-2-[rac-(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.27 |
| Formel vikt | 210.1256 |