Läs mer
trans-Linalool Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Linalool Oxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-5-10(4)7-6-8(12-10)9(2,3)11/h5,8,11H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,10+/m1/s1 |
| Formel vikt | 170.1307 |