missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Methacrifos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrifos |
| CAS | 62610-77-9 |
| Molekylformel | C7 H13 O5 P S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid','3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-','methyl ester','(2E)-, 2-Propenoic acid','3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-','methyl ester','(E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+ |
| LEDER | COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.21 |
| Formel vikt | 240.0221 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?