Läs mer
trans-metyl-2-butenal, TRC
Artikelnummer. 30467566
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
10 g
Artikelnummer. Kvantitet
30467566 10 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29429510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 10 g
Synonym Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
LEDER C\C=C(/C)\C=O
IUPAC-namn (E)-2-metylbut-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.