Läs mer
trans-metyl-2-butenal, TRC
Produktkod. 30471997
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30471997 1 g
1 options
Produktkod. 30471997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2942951G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Methyl-2-butenal
CAS 497-03-0
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 1 g
Synonym Tiglaldehyde, (2E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methyl-2-butenal, (E)-2-Methylbut-2-en-1-al, NSC 2179, Tiglic Aldehyde, trans-2-Methyl-2-butenal, trans-Tiglaldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
LEDER C\C=C(/C)\C=O
IUPAC-namn (E)-2-metylbut-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575