Läs mer
trans-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30353050
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30353050 100 mg
1 options
Produktkod. 30353050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD297225100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-(3-Chloroallyl)-1-(R)-aminoindan Hydrochloride
CAS 1175018-78-6
Molekylformel C12H14ClN • (HCl)
Kvantitet 100 mg
Synonym (1R)-N-[(2E)-3-chloro-2-propen-1-yl]-2,3-dihydro-1H-Inden-1-amine Hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C12H14ClN.ClH/c13-8-3-9-14-12-7-6-10-4-1-2-5-11(10)12;/h1-5,8,12,14H,6-7,9H2;1H/b8-3+;/t12-;/m1./s1
LEDER Cl/C=C/CN[C@H]1C2=CC=CC=C2CC1.Cl
IUPAC-namn (R,E)-N-(3-chloroallyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 244.16
Formel vikt 243.0582