Läs mer
trans-N-Benzyloxycarbonyl 3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-N-Benzyloxycarbonyl 3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine |
| CAS | 1091605-42-3 |
| Molekylformel | C16H21NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R,3S)-rel-3-Hydroxy-2-(2-oxopropyl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-12(18)10-14-15(19)8-5-9-17(14)16(20)21-11-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,14-15,19H,5,8-11H2,1H3/t14-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)C[C@@H]1[C@@H](O)CCCN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | benzyl (2R,3S)-3-hydroxy-2-(2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.34 |
| Formel vikt | 291.1471 |