Läs mer
trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419625 1 g 1g
15429625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52137.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 957311-13-6
Molekylformel C18H22F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 373.372
MDL-nummer MFCD16658835
InChI-nyckel LXKNKSPHSOFZBM-RISCZKNCSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-r-gamma-2-trifluoromethyl-benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, trans-n-boc-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline, boc-r-4-2-trifluoromethyl benzyl-l-proline hplc, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl benzyl pyrrolidine-2-carboxylicacid, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl-l-proline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl-benzyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-4-2-trifluoromethyl phenyl methyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762026
IUPAC-namn (2S,4R)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]-4-[[2-(trifluormetyl)fenyl]metyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Boc-4-[2-(trifluoromethyl)benzyl]-L-proline
Smältpunkt 117°C to 119°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 373.37
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.