Läs mer
Alfa Aesar™ (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid, 95%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-trans-N-Boc-4-(4-bromophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| CAS | 1217829-96-3 |
| Molekylformel | C16H20BrNO4 |
| MDL-nummer | MFCD07363505 |
| Kvantitet | 1g |
| Synonym | 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-1-boc-4-4-bromophenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, trans-4-4-bromophenyl-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, boc-+/--trans-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert, butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, +/--trans-n-boc-4-4-bromophenyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r,4s-4-4-bromophenyl-1-tert-butoxycarbonyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| InChI-nyckel | MXJJJGPIDKFWKX-OLZOCXBDSA-N |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C(C1)C(=O)O)C2=CC=C(C=C2)Br |
| IUPAC-namn | (3R,4S)-4-(4-bromophenyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.243 |
| Visa mer |