Läs mer
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline, 97%
Produktkod. 15499307
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499307 1 g 1g
15409317 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52563.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 273221-94-6 | C11H16N2O4 | 240.259 g/mol
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 273221-94-6
Molekylformel C11H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 240.259
MDL-nummer MFCD01860670
InChI-nyckel MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline, 4-cyano-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline 250mg, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-l-proline
PubChem CID 17750460
IUPAC-namn (2S,4R)-4-cyano-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 240.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.