Läs mer
trans-N-Boc-4-cyano-L-prolin metylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15489467
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489467 1 g 1g
15470076 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52733.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 194163-91-2 | C12H18N2O4 | 254.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 194163-91-2
Molekylformel C12H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 254.29
MDL-nummer MFCD03094915
InChI-nyckel GHLKJIQVORAVHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-cyanopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-cyano-l-proline methyl ester, 4r-1-tert-butyloxycarbonyl-4-cyano-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid,4-cyano-,1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-cyano-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s,4r
PubChem CID 17998966
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S,4R)-4-cyanopyrrolidin-1,2-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1CC(CN1C(=O)OC(C)(C)C)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.