Läs mer
trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-prolin, 97 %
Produktkod. 15449477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449477 5 g 5g
15439477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52740.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 88050-17-3 | C20H19NO5 | 353,374 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88050-17-3
Molekylformel C20H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 353.374
MDL-nummer MFCD00151929
InChI-nyckel GOUUPUICWUFXPM-XIKOKIGWSA-N
Synonym fmoc-hyp-oh, fmoc-l-hydroxyproline, fmoc-l-4-hydroxyproline, fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-fmoc-trans-4-hydroxy-l-proline, fmoc-l-hyp-oh, trans-n-fmoc-4-hydroxy-l-proline, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-trans-l-hydroxyproline
PubChem CID 2756109
IUPAC-namn (2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Fmoc-4-hydroxy-L-proline
Smältpunkt 189 °C till 193 °C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation −60° (c=1 i metanol)
Formel vikt 353.37
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.