Läs mer
trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline, 98%
Produktkod. 15470679
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470679 5 g 5g
15460679 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63791.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122996-47-8 | C24H27NO5 | 409.482 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122996-47-8
Molekylformel C24H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 409.482
MDL-nummer MFCD00151930
InChI-nyckel WPBXBYOKQUEIDW-FXMQYSIJSA-N
Synonym fmoc-4-tert-butoxy-l-proline, 2s-4-tert-butoxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-tert-butyl-l-hydroxyproline, ksc491o9t, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-o-t-butyl-trans-l-hydroxyproline, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-4-2-methylpropan-2-yl oxy pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 6916162
IUPAC-namn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonyl)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxi]pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Fmoc-4-tert-butoxy-L-proline
Färg Vitt
Beilstein 6161467
Kvantitet 5 g
Formel vikt 409.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.