Läs mer
trans-N-metyl-3-(2-hydroxyfenyl)-4-(2-brom-5-klorofenyl)pyrrolidin, TRC
Produktkod. 30471757
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30471757 10 mg
1 options
Produktkod. 30471757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM31285510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-Methyl-3-(2-hydroxyphenyl)-4-(2-bromo-5-chlorophenyl)pyrrolidine
CAS 1000890-02-7
Molekylformel C17H17BrClNO
Kvantitet 10 mg
Synonym rel-2-[(3R,4R)-4-(2-Bromo-5-chlorophenyl)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C17H17BrClNO/c1-20-9-14(12-4-2-3-5-17(12)21)15(10-20)13-8-11(19)6-7-16(13)18/h2-8,14-15,21H,9-10H2,1H3/t14-,15-/m1/s1
LEDER CN1C[C@@H]([C@H](C1)c2cc(Cl)ccc2Br)c3ccccc3O
IUPAC-namn 2-[(3S,4S)-4-(2-brom-5-klorofenyl)-1-metylpyrrolidin-3-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 366.68
Formel vikt 365.0182