missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-N-tert-butyloxikarbonyl-4-tosyloxy-L-prolin-metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester |
| CAS | 88043-21-4 |
| Molekylformel | C18H25NO7S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester, tert-Butyl Methyl (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S,4R)-4-(4-metylfenyl)sulfonyloxypyrrolidin-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 399.46 |
| Formel vikt | 399.1352 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?