Läs mer
trans-N-tert-butyloxikarbonyl-4-tosyloxy-L-prolin-metylester, TRC
Produktkod. 30348393
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30348393 100 mg
1 options
Produktkod. 30348393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB693485100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-N-tert-Butyloxycarbonyl-4-tosyloxy-L-proline Methyl Ester
CAS 88043-21-4
Molekylformel C18H25NO7S
Kvantitet 100 mg
Synonym (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) 2-Methyl Ester, tert-Butyl Methyl (2S,4R)-4-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl 2-O-metyl (2S,4R)-4-(4-metylfenyl)sulfonyloxypyrrolidin-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 399.46
Formel vikt 399.1352