Läs mer
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
| CAS | 67579-81-1 |
| Molekylformel | C8H18N2 |
| MDL-nummer | MFCD03001702 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CN[C@H]1[C@H](NC)CCCC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.24 |
| Procent renhet | 97% |