Läs mer
Tocris Bioscience™ trans-Ned 19
Produktkod. 18005642
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18005642 10 mg
1 options
Produktkod. 18005642 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3954/10
NAADP antagonist; inhibits Ca2+ release
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist. Inhibits NAADP-mediated Ca2+ release (IC50 = 6 nM); also inhibits [32P]NAADP binding (IC50 = 0.4 nM). Fluorescently labels NAADP receptors in intact cells. Stereosiomer of cis-Ned 19 (Cat. No. 3953).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Ned 19
CAS 1354235-96-3
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C30H31FN4O3
Formel vikt 514.59
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 514.601