missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-Nemonapride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans Nemonapride |
| CAS | 752154-64-6 |
| Molekylformel | C21 H26 Cl N3 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClN3O2/c1-14-18(9-10-25(14)13-15-7-5-4-6-8-15)24-21(26)16-11-17(22)19(23-2)12-20(16)27-3/h4-8,11-12,14,18,23H,9-10,13H2,1-3H3,(H,24,26)/t14-,18+/m0/s1 |
| LEDER | CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)N[C@@H]2CCN(Cc3ccccc3)[C@H]2C |
| IUPAC-namn | N-[(2S,3R)-1-benzyl-2-methylpyrrolidin-3-yl]-5-chloro-2-methoxy-4-(methylamino)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.9 |
| Formel vikt | 387.1714 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?