Läs mer
Trans-Nerolidol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Nerolidol |
| CAS | 40716-66-3 |
| Molekylformel | C15 H26 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(6E)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol','3,7,11-trimethyl-','(E)-, (6E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, (6E)-Nerolidol, (E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (E)-Nerolidol, (±)-trans-Nerolidol, 1-Geranyl-2-methyl-3-buten-2-ol, Nerolidol B, trans-Nerolidol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)C |
| IUPAC-namn | (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vikt | 222.1984 |