missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-Nerolidol, TRC

Produktkod. 30136097
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136097 1 g
30133734 100 mg
30007210 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136097 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3857101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 40716-66-3
Molekylformel C15 H26 O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
Synonym 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (6E)-, 1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl-, (E)-, (6E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (6E)-3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, (6E)-Nerolidol, (E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, (E)-Nerolidol, (±)-trans-Nerolidol, 1-Geranyl-2-methyl-3-buten-2-ol, Nerolidol B, trans-Nerolidol
IUPAC-namn (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol
LEDER CC(=CCC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-Nerolidol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Formel vikt 222.1984
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.