Läs mer
trans-o-Kumarinsyra, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321707
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30321707 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 30321707 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11734000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Coumaric acid
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C9 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC-namn (E)-3-(2-hydroxyfenyl)prop-2-enoinsyra
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 164,0473 g/mol