Läs mer
trans-p-Kumarinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-p-Coumaric acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Formel vikt | 164.0473 |
| Procent renhet | >95% |