Läs mer
trans-p-Kumarinsyra, TRC
Produktkod. 17994285
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994285 25 g
17971375 1 g
17914845 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC75539025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-98-4
Molekylformel C9 H8 O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (2E)- (9CI, ACI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid (ACI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, (E)- (ZCI), Cinnamic acid, p-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-4-Hydroxycinnamic acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Coumaric acid, (E)-p-Hydroxycinnamic acid, Naringeninic acid, p-Hydroxy-trans-cinnamic acid, p-trans-Coumaric acid, trans-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, trans-4-Coumaric acid, trans-4-Hydroxycinnamic acid, trans-p-Coumaric acid, trans-p-Coumarinic acid, trans-p-Hydroxycinnamic acid
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxyfenyl)prop-2-enoinsyra
LEDER OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-p-Coumaric acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Formel vikt 164.0473
Procent renhet >95%