Läs mer
trans-p-Metaxicinnamaldehyd, TRC
Produktkod. 30482783
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482783 1 g
1 options
Produktkod. 30482783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2621301G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-p-Methoxycinnamaldehyde
CAS 24680-50-0
Molekylformel C10 H10 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-, (E)-, Cinnamaldehyde, p-methoxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)propenal, (E)-3-(4-methoxyphenyl)acrylaldehyde, (E)-4-Methoxycinnamaldehyde, (E)-4'-Methoxycinnamaldehyde, (E)-p-Methoxycinnamaldehyde, E-3-(4-Methoxyphenyl)acrylaldehyde, NSC 134287, trans-3-(4-Methoxyphenyl)acrolein, trans-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-enal, trans-4-Methoxycinnamaldehyde, trans-p-Methoxycinnamaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
LEDER COc1ccc(\C=C\C=O)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-metoxifyneyl)prop-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Formel vikt 162.0681