Läs mer
trans-Permethrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Permethrin |
| CAS | 61949-77-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','(1R,3S)-rel-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-','(3-phenoxyphenyl)methyl ester','trans-, (±)-trans-Permethrin, 1RS,trans-Permethrin, NRDC 146, trans-(±)-Permethrin, trans-Permethrin, trans-m-Phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC-namn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.29 |
| Visa mer |