Läs mer
trans-Permethrinic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312566
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312566 1 ml
1 options
Produktkod. 30312566 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12507509AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-trans-Permethrinic Acid
CAS 59042-50-1
Analyt- eller komponentnamn rac-trans-Permethrinic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H10 Cl2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (1R,3S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (±)-trans-Cypermethric Acid, (±)-trans-Permethric Acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic Acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, trans-DCCA, trans-Permethrinic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, trans-, rel-(1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-trans-Cypermethric acid, (±)-trans-Permethrinic acid, trans-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, trans-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, trans-DCCA, trans-Permethric acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-rel-, trans-Permethrinic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 209.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 208.0058 g/mol