Läs mer
(-)-trans-Phenothrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-trans-Phenothrin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26O3/c1-16(2)13-20-21(23(20,3)4)22(24)25-15-17-9-8-12-19(14-17)26-18-10-6-5-7-11-18/h5-14,20-21H,15H2,1-4H3/t20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 350.1882 |