Läs mer
trans-fytomenadion 100 μg/ml i etanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311466
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30311466 1 ml
1 options
Product Code. 30311466 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16193400ET100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Vitamin K1 (Phytonadione)
CAS 84-80-0
Analyt- eller komponentnamn Vitamin K1 (Phytonadione)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C31 H46 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phytomenadione, Phytonadione, Vitamin K1, Phylloquinone
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametylhexadec-2-enyl]naftalen-1,4-dion
Lösningsmedel eller matris Etanol
Molekylvikt (g/mol) 450.7
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 450,3498 g/mol