Läs mer
trans-Piceatannol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piceatannol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+ |
| Formel vikt | 244.0736 |