Läs mer
trans-Piceatannol, TRC
Produktkod. 30011632
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011632 1 mg
30003371 10 mg
30009513 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4363001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10083-24-6
Molekylformel C14 H12 O4
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Synonym Piceatannol, 1,2-Benzenediol, 4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,3',4,5'-Stilbenetetrol, (E)- (8CI), Piceatannol (6CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,2-benzenediol, (E)-Piceatannol, Astringenin, trans-3,3',4,5'-Tetrahydroxystilbene, trans-Piceatannol
IUPAC-namn 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyfenyl)etenyl]bensen-1,2-diol
LEDER Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Piceatannol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
Formel vikt 244.0736