Läs mer
trans R-138727, (Prasugrel Metabolite) -(>85%)(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans R-138727 (mixture of diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(23)11-5-6-11)20-8-7-15(24)12(10-20)9-16(21)22/h1-4,9,11,15,17,24H,5-8,10H2,(H,21,22)/b12-9+ |
| Formel vikt | 349.1148 |
| Procent renhet | >95% |