Läs mer
trans-Resveratrol 3-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Resveratrol-3-O-beta-D-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O9/c19-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(20)7-12(6-9)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h1-7,13-16,18-23H,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1 |
| Formel vikt | 378.095 |
| Procent renhet | >95% |