Läs mer
trans Resveratrol 3-Sulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans Resveratrol 3-Sulfate sodium salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O6S.Na/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(8-11)20-21(17,18)19;/h1-9,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b2-1+; |
| Formel vikt | 330.0174 |
| Procent renhet | >95% |