missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans Resveratrol Penta-O-acetyl-4’-Beta-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Resveratrol Penta-O-acetyl-4'-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 490028-19-8 |
| Molekylformel | C31H32O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(1E)-2-[3,5-Bis(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester Triacetate, (E)-1-(3,5-Diacetoxyphenyl)-2-(4’-O-2,3,4-triacetyl |
| InChI formel | InChI=1S/C31H32O14/c1-16(32)39-24-13-22(14-25(15-24)40-17(2)33)8-7-21-9-11-23(12-10-21)44-31-29(43-20(5)36)27(42-19(4)35)26(41-18(3)34)28(45-31)30(37)38-6/h7-15,26-29,31H,1-6H3/b8-7+/t26?,27?,28?,29?,31-/m1/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C=C2)=CC=C2/C=C/C3=CC(OC(C)=O)=CC(OC(C)=O)=C3)O1)OC |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(4-((E)-3,5-diacetoxystyryl)phenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 628.58 |
| Formel vikt | 628.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?