Läs mer
trans-resveratroltriacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Resveratrol Triacetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+ |
| Formel vikt | 354.1103 |