Läs mer
trans-Stilbene, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10666172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10666172 100 g Plastflaska 100g
10011920 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161041000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
trans-Stilbene, 96%, C14H12, CAS-nummer-103-30-0, bibensylidin, trans-stilben, 1,2-difenyletylen, trans-1,2-difenyletylen, alfa,beta-difenyletylen, stilben, trans-1,2-difenyleten, bistilben, bistilben, bistilben, bifenyleten, 500 g, 95 % min. (HPLC), 05,II,537
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-30-0
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00064300
InChI-nyckel PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC-namn (E)-stilben
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Stilbene
Namnnotering 96%
Smältpunkt 122 °C till 126 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 305 °C till 307 °C (744,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH=CHC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 05,II,537
Merck Index 15,8946
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig. Andra lösligheter: löslig i 90 delar kall alkohol, fritt löslig i bensen och eter
Formel vikt 180.25
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Stilbene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.