Läs mer
trans-Stilbene, 98%
Produktkod. 11423933
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11423933
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10232.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180.25 g/mol
trans-Stilbene används vid tillverkning av färglaser, optiska vitmedel, icke-steroida syntetiska östrogener såsom dietylstilbestrol, fosfestrol och dienestrol. Den används som en fosfor och en scintillator. Det är också involverat i övergångsmetallkatalyserad asymmetrisk epoxidation och dihydroxylering. Vidare används det som råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-Stilbene används vid tillverkning av färglasrar, optiska vitmedel, icke-steroida syntetiska östrogener såsom dietylstilbestrol, fosfestrol och dienestrol. Den används som en fosfor och en scintillator. Det är också involverat i övergångsmetallkatalyserad asymmetrisk epoxidation och dihydroxylering. Vidare används det som råmaterial i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i bensen och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-30-0
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00064300
InChI-nyckel PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC-namn (E)-stilben
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Stilbene
Smältpunkt 122°C to 125°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 305°C to 307°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Löslighetsinformation Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Formel vikt 180.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.