Läs mer
trans-Stilbene, 98 %
Produktkod. 11433933
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433933 2500 g 2500g
11413933 100 g 100g
11423933 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10232.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 103-30-0 | C14H12 | 180,25 g/mol
trans-Stilbene används vid tillverkning av färglaser, optiska vitmedel, icke-steroida syntetiska östrogener såsom dietylstilbestrol, fosfestrol och dienestrol. Den används som en fosfor och en scintillator. Det är också involverat i övergångsmetallkatalyserad asymmetrisk epoxidation och dihydroxylering. Vidare används det som råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-Stilbene används vid tillverkning av färglasrar, optiska vitmedel, icke-steroida syntetiska östrogener såsom dietylstilbestrol, fosfestrol och dienestrol. Den används som en fosfor och en scintillator. Det är också involverat i övergångsmetallkatalyserad asymmetrisk epoxidation och dihydroxylering. Vidare används det som råmaterial i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i bensen och eter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-30-0
Molekylformel C14H12
Molekylvikt (g/mol) 180.25
MDL-nummer MFCD00064300
InChI-nyckel PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Synonym trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
PubChem CID 638088
ChEBI CHEBI:36007
IUPAC-namn (E)-stilben
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Stilbene
Smältpunkt 122 °C till 125 °C
Kokpunkt 305 °C till 307 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Formel vikt 180.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.