missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-Stilbene-alpha,beta-13C2, CDN

Produktkod. 30319673
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319673 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319673 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDNC30260.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-Stilbene-alpha,beta-13C2
CAS 153610-50-5
Molekylformel 13C2 C12 H12
Kvantitet 0.25 g
Synonym Benzene, 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bis- (9 CI), Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl-1,2-13C2)bis-, (E)- (ZCI), 1,1'-[(1 E)-1,2-ethenediyl-1,2-13C2]bisbenzene, trans-Stilbene-13C2, trans-Stilbene-α,β-13C2, trans-Stilbene-13C2 (ethylene-13C2)
InChI formel InChI=1 S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12 H/b12-11+/i11+1,12+1
LEDER [13 CH](=[13 CH]\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC-namn [(E)-2-phenyl(1,2-^{13}C_{2})ethenyl]benzene
Molekylvikt (g/mol) 182.23
Formel vikt 182.101 g/mol
Procent renhet 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.