Läs mer
trans-Stilbene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819820
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819820 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15819820 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8141520100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 103-30-0
Smältpunkt 121°C to 124°C
Densitet 1.14 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 306°C to 307°C/1013 hPa
Molekylformel C6H5CH=CHC6H5
MDL-nummer MFCD00064300
Kvantitet 100 g
Synonym trans-Stilbene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Stilbene
Molekylvikt (g/mol) 180.25