Läs mer
trans-Stilbene, TRC
Produktkod. 30409110
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30409110 5 g
1 options
Produktkod. 30409110 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6868405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Stilbene
CAS 103-30-0
Molekylformel C14 H12
Kvantitet 5 g
Synonym Benzene','1,1'-(1E)-1,2-ethenediylbis-, Benzene','1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-','(E)-, Stilbene','(E)- (8CI), Stilbene','trans- (7CI), 1,1'-(1E)-1,2-Ethenediylbis[benzene], (E)-1,2-Diphenylethene, (E)-1,2-Diphenylethylene, (E)-Stilbene, NSC 2069, trans-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethylene, trans-Diphenylethene, trans-Stilbene, trans-α,β-Diphenylethylene
InChI formel InChI=1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
LEDER C(=C\c1ccccc1)/c2ccccc2
IUPAC-namn (E)-stilbene
Molekylvikt (g/mol) 180.25
Formel vikt 180.0939