Läs mer
transstyrylacetiksyra, 96 %
Produktkod. 10414155 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10414155 1 g Glasflaska 1g
10205600 10 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414155 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 168100010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1914-58-5 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1914-58-5
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00002783
InChI-nyckel PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Synonym trans-styrylacetic acid, e-4-phenylbut-3-enoic acid, 3e-4-phenylbut-3-enoic acid, 4-phenyl-3-butenoic acid, 3-butenoic acid, 4-phenyl, 3-butenoic acid, 4-phenyl-, 3e, styrylacetic acid, e-4-phenyl-3-butenoic acid, e-styrylacetic acid
PubChem CID 5370625
LEDER OC(=O)C\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-Styrylacetic acid
Namnnotering 96%
Smältpunkt 82 °C till 88 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=CHCH2CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 09, 612
IUPAC-namn (3E)-4-fenylbut-3-ensyra
Formel vikt 162.19
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Styrylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.