Läs mer
trans-Tranilast, MedChemExpress
Beskrivning
trans-Tranilast (trans-MK-341) is an antiallergic drug, used to treat bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Tranilast |
| CAS | 70806-55-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | trans-MK-341 trans-SB 252218 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (305.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C=C2)=O.[(E)] |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.33 |
| Visa mer |